G4507
Giemsa stain
Technical grade, powder
Szinonimák:
Azure mixture sicc. Giemsa stain
About This Item
Javasolt termékek
product name
Giemsa stain, technical grade, used as a blood stain
grade
technical grade
Minőségi szint
form
powder
szín
dark greenvery dark
mp
300 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
alkalmasság
application for blood stain
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3