Merck
G004736
HPLC Analysis of Lysozyme on SRT® SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles
application for HPLC
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase: 50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
The positively-charged protein, lyzoyme (pI=11), exhibits excellent peak shape and recovery on SRT SEC-300 columns due to its highly-inert surface. Low protein recovery is usually attributed to 1) hydrophobic interactions with the stationary phase and 2) electrostatic interactions with the silica suface. SRT SEC-300 surface is hydrophilic and densely bonded to silica, therefore providing high mass recovery and good peak shape.
Jogi információk
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Analit
Leírás
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)