M3770
Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cells
Szinonimák:
Micrococcus luetus
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized cells
Minőségi szint
alkalmasság
suitable for substrate for the assay of lysozyme
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.