48900
Giemsa Stain, Modified Solution
(for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
Szinonimák:
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
About This Item
Javasolt termékek
típus
(for research use only)
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmasság
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Elv
Fizikai forma
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?