Merck
1.05281
SAFC
Lysozyme
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Szinonimák:
Lysozyme, Muramidase
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
EC index szám:
232-620-4
biológiai forrás
egg white
Minőségi szint
form
solid
pH
3.5 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
oldhatóság
300 g/L
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
Általános leírás
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Alkalmazás
Lysozyme (from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17. CAS 9001-63-2, pH 3.5 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution.
Analízis megjegyzés
Activity (Micrococcus luteus (FIP-Substrate); Lysozym (FIP-Standard); pH 7,0; 25,0 °C)≥ 30000 FIP-U/mgThe information provided does not imply the suitability of the product for any particular application. It is customer’s sole responsibility, prior to use, to determine that the product is suitable and permitted for the customer’s intended use and application.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3