G5637
Giemsa stain
certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
Szinonimák:
Azure mixture sicc. Giemsa stain
About This Item
Javasolt termékek
product name
Giemsa stain, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green to very dark green
mp
300 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
absorption
≥0.6 at 647-653 nm in methanol at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
WGK
WGK 3