L8402
Lysozyme from human neutrophils
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human neutrophils
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥100,000 units/mg protein (E1%/280)
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
Géninformáció
human ... LYZ(4069)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
WGK
WGK 3
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.