Fontos dokumentumok
4403-M
Millipore
Lysozyme, Chicken Egg White
Native, chicken egg white lysozyme. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
Szinonimák:
Lysozyme, Chicken Egg White, Muramidase, N-Acetylmuramyl Hydrolase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
chicken egg white
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥20,000 Shugar units/mg dry wt
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
cell based assay: suitable
szín
off-white
oldhatóság
cold water: 5 mg/mL
aqueous buffer: soluble
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native, chicken egg white lysozyme. Hydrolyzes β1,4 linkages between N-acetylmuramic acid (2-acetamido-2-deoxy-3-O-[1carboxymethyl]-glucopyranose) and N-acetyl-glucosamine residues in chitin. Also hydrolyzes β1,4 linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-glucosamine residues in peptidoglycans. Inhibits the biological activity of lipopolysaccharides from periodontopathic bacteria.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One Shugar unit is defined as the amount of enzyme that will cause a decrease in absorbance of 0.001 at 450 nm per min due to lysis of Micrococcus luteus at 25°C, pH 6.2.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 3 days at 4°C or for up to 1 year at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Ito, H.O., et al. 1997. J. Periodontal Res. 32, 295.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3