Merck
77607
Sigma-Aldrich
Phenol
BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade:
for molecular biology
Teszt:
~73% (T)
bp:
182 °C (lit.)
gőznyomás:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
~73% (T)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
minőség
TE-saturated
tartalmaz
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
robbanási határérték
8.6 %
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
alkalmasság
suitable for molecular biology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Phenol, also known as hydroxybenzene, is an aromatic compound produced both naturally and synthetically. It acts as a disinfectant and is highly toxic. Exposure to phenol through inhalation, cutaneous adsorption, or oral ingestion causes denaturation and precipitation of cellular protein, which in turn leads to poisoning.
saturated with 10 mM TRIS buffer pH 8.0 and 1 mM EDTA
Alkalmazás
Phenol (TE-saturated) has been used in the phenol-chloroform extraction procedure for plasmid DNA isolation. It has also been used to extract the aqueous phase during DNA linearization and mRNA synthesis.
Vigyázat
according to temperature, a small quantity of an overlaid aqueous phase may form
Egyéb megjegyzések
RNA fingerprinting - preparation of the E. coli tRNA carrier
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biodegradation of phenol: mechanisms and applications
van Schie PM and Young LY
Bioremediation Journal, 1222-1224 (2000)
Induction of Natural Competence in Genetically-modified Lactococcus lactis
Mulder J, et al.
Bio-protocol, 1-18 (2018)
Phenol and its toxicity: A case report
Chand M, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 247-274 (2015)
A.D. Branch et al.
Methods in Enzymology, 180, 133-133 (1989)
Mannosylated and histidylated LPR technology for vaccination with tumor antigen mRNA
Pichon C and Midoux P
Methods in Molecular Biology (2013)