Merck
16018
Sigma-Aldrich
Phenol
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
viscous liquid
Teszt:
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
Forma
solid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
robbanási határérték
8.6 %
szennyeződések
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤1 mg/kg
alkalmasság
corresponds for identity
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed. It can undergo oxidation in the presence of Fentons′ reagent in aqueous solution.
Alkalmazás
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis. It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
Phenol may be used in the following processes:
  • As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
  • Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Kiszerelés
bottled under inert gas
Egyéb megjegyzések
The article number 16018-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)