Merck
77608
Sigma-Aldrich
Phenol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
tartalmaz
~0.15% hypophosphorous acid as stabilizer
robbanási határérték
8.6 %
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.5% water
izzítási maradék
≤0.05%
pH
3.0-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
40-42 °C
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
absorption
cut-off at 294 nm in H2O at 0.5 M
alkalmasság
suitable for molecular biology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenol/carbolic acid is mainly produced by hospital pharmacy as it is unavailable in premixed liquid form. It is not highly soluble in water. Phenol should be refrigerated and protected from light exposure to maintain its shelf life of approximately one year. Kidneys can excrete phenol as several conjugated derivatives.
Alkalmazás
Phenol has been used in the incubation of pellet for RNA extraction.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenol has the ability to denature protein, hence can lead to denervation. At lower concentration, it can serve as a local anaesthetic and can also act as a neurolytic agent in higher concentration. It is also linked with tissue damage at higher concentrations.
Egyéb megjegyzések
For the preparation of DNA ; Large- and small-scale phenol extractions
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Current Protocols in Molecular Biology (1987)
Commonly Used Medications in Procedures
Pain Procedures in Clinical Practice, 2-2 (2011)
Chemical neurolytic blocks
Practical Management of Pain, 784-793 (2013)
Telomere length determines TERRA and R-loop regulation through the cell cycle
Graf M, et al.
Cell, 170(1), 72-85 (2017)
Neural blockade with neurolytic agents
Pain management, 343-348 (2007)