Fontos dokumentumok
77617
Phenol – chloroform – isoamyl alcohol mixture
BioUltra, for molecular biology, 25:24:1
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Forma
liquid
technika/technikák
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
sűrűség
1.28 g/mL at 20 °C
Abszorpció
cut-off at 360 nm
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The applications of PCI-mixture are diverse, encompassing RNA isolation, where it efficiently extracts RNA from animal and plant tissues for downstream analyses like reverse transcription and gene expression studies. Further, PCI-mixture also proves instrumental in DNA extraction, enabling efficient recovery for various applications such as DNA minisatellite fingerprinting for genetic identification. As a general purification technique, PCI-mixture ensures high-quality preparations of both DNA and RNA for further research.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Versatile and adaptable for a wide variety of laboratory and research applications
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?