Fontos dokumentumok
W322340
Phenol
natural, 97%, FG
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
robbanási határérték
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
phenolic
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?