Fontos dokumentumok
P3803
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1, Saturated with 10mM Tris, pH 8.0, 1mM EDTA
for molecular biology
Szinonimák:
DNA extraction
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?