Merck
901604
Sigma-Aldrich
Phenol solution
1 M in dichloromethane
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.22
form
liquid
koncentráció
1 M in dichloromethane
törésmutató
n/D 1.4359
sűrűség
1.2894
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)