Merck
P5566
Sigma-Aldrich
Phenol
BioXtra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
Forma:
powder
Teszt:
≥99.5% (GC)
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
tartalmaz
0.15% H3PO2 as stabilizer
robbanási határérték
8.6 %
hamu
≤0.05%
szín
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Phenol is a predominant pollutant in the environment. Phenol is also used in cosmetic and pharmaceutical industry. Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-amino butyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.
Alkalmazás
Phenol has been used:
  • in the preparation chromotrope 2R staining solution.
  • as a reagent in α-amylase inhibitory activity.
  • as a standard in calibration of NMR spectra.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Recent advances in the development of biosensor for phenol: a review
Karim F and Fakhruddin ANM
Reviews in Environmental Science and BioTechnology, 11(3), 261-274 (2012)
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46, 129-136 (2018)
Development of a Method for Determining the Amino Acid Composition of the Pharmaceutical Substance ?Glatiramer Acetate? by NMR Spectroscopy
Kuzmina NE, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(3), 226-229 (2017)
Comparison of four staining methods for detecting eosinophils in nasal polyps
Song Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 17718-17718 (2018)
Bioactive Phenolics of the Genus Artemisia (Asteraceae): HPLC-DAD-ESI-TQ-MS/MS Profile of the Siberian Species and Their Inhibitory Potential Against alpha-Amylase and alpha-Glucosidase
Olennikov DN, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9 (2018)