Merck
901590
Sigma-Aldrich
Phenol solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
form
liquid
koncentráció
1.0 M in THF
törésmutató
n/D 1.4222
sűrűség
0.922
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
minta mátrix CRM
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
2.0 °F
Lobbanási pont (C)
-16.66 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)