Merck
242322
Sigma-Aldrich
Phenol
contains hypophosphorous as stabilizer, loose crystals, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
eCl@ss:
39023301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
form
loose crystals
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
tartalmaz
hypophosphorous as stabilizer
robbanási határérték
8.6 %
az oldat átlátszósága
passes test
szennyeződések
≤0.5% water
párolgási maradék
≤0.05%
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
freezing point ≥40.5 °C
oldhatóság
water: soluble 84 g/L at 20 °C
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Phenol is a versatile organic compound with applications in organic synthesis, pharmaceuticals and plastics.
Alkalmazás
Phenol has been used in the preparation of a reagent for the isolation of miRNA by a phenol-based method.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Study of microRNA in diabetic nephropathy: isolation, quantification and biological function
Kantharidis P, et al
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(3), 132-139 (2015)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)