Merck
P1037
Sigma-Aldrich
Phenol
for molecular biology
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
grade:
for molecular biology
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
182 °C (lit.)
gőznyomás:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
nem tartalmaz
preservative
robbanási határérték
8.6 %
szennyeződések
≤2 ppm Mg
≤5 ppm Pb
szín
white to off-white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for molecular biology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Alkalmazás
Phenol has been used:
  • in solid-phase peptide synthesis
  • as a component of DNA extraction buffer
  • as a component of Alexander′s stain solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenol is majorly used in cosmetics and pharmaceuticals. Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-aminobutyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.
Kiszerelés
Redistilled and packaged under nitrogen in amber bottles.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46(1), 129-136 (2018)
Single prokaryotic cell isolation and total transcript amplification protocol for transcriptomic analysis.
Kang Y, et al.
Nature Protocols, 10(7), 974-974 (2015)
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)
Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenol-induced toxicity
Hansch C, et al.
Chemico-Biological Interactions, 127(1), 61-72 (2000)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)