P4682
Phenol solution
BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
Szinonimák:
nucleic acid extraction
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
technika/technikák
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Alkalmazás
- for the extraction of RNA by standard phenol-chloroform protocols
- in cell wall monosaccharide analysis to treat epidermal strips from the abaxial side of Commelina communisin leaves
- as a component of lysis-denaturation buffer for RNA isolation
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2