W322318
Phenol
≥99%
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
crystalline powder
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
tartalmazhat
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
robbanási határérték
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
phenolic
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Alkalmazás
- Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: This study delves into the complex reactions between phenolic compounds and amines during compost formation, shedding light on the molecular pathways that lead to humus production, crucial for soil fertility and carbon sequestration (Zhou et al., 2024).
- Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: This paper explores the utilization of phenolated kraft lignin as a feed additive, examining its benefits in animal nutrition and its role in sustainable agricultural practices (Li et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?