Merck
33517
Sigma-Aldrich
Phenol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Szinonimák:
Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
Teszt:
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
robbanási határérték
8.6 %
szennyeződések
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.05% m-cresol (GC)
≤0.05% o-cresol (GC)
≤0.05% p-cresol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point ≥40.5 °C
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Oxidation of phenol at synthetic boron-doped diamond thin film electrode (BDD) in perchloric acid medium has been proposed. Mechanism of its oxidation to afford oxygen at doped SnO2 coated titanium anodes has been investigated. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been described.
Alkalmazás
Phenol may be used in the preparation of phenol reagents which participates in the Berthelot color reaction for the quantification of ammonia. It may be used in the preparation of cresols, via Friedel-Crafts alkylation reaction.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 3-3 (1996)
Electrochemical oxidation of phenol for wastewater treatment using SnO2, anodes.
Comninellis C and Pulgarin C.
J. Appl. Electrochem., 23(2), 108-112 (1993)
Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond electrode.
Iniesta J, et al.
Electrochimica Acta, 46(23), 3573-3578 (2001)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes