Fontos dokumentumok
71376
Sodium chloride
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Szinonimák:
Salt, Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (AT)
Forma
solid
elérhetőség
not available in (Sales restrictions may apply)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
western blot: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤1 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Cl-]
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
alkalmasság
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
genomic analysis
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of buffer solution to prepare the pH solutions for open-circuit potential and cyclic voltammetry
- in the preparation of Bold’s basal medium (BBM)
- as a component of transcription and annealing buffer
- to maintain osmotic balance and ensure the purity and stability of the isolated extracellular vesicles (EVs)
- as a buffer for the lamination of lateral flow strips in the fabrication of lateral flow devices
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for molecular biology and biochecmial research
- Free from DNase, RNase, NICKase and protease
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications.
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?