Fontos dokumentumok
S5886
Sodium chloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium chloride (NaCl) has been used:
- for the preparation of phosphate buffer saline
- in the preservative solution prepared for diluting semen
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)