Merck
RDD041
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
Redi-Dri, ≥99%, DNase, RNase, and protease (none detected), free-flowing
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
termékcsalád
Redi-Dri
Minőségi szint
Teszt
≥99%
minőség
free-flowing
pH
7
mp
801 °C (lit.)
idegen aktivitás
DNase, RNase, and protease (none detected)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Tulajdonságok és előnyök
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.