Fontos dokumentumok
1613804
USP
Sodium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 865 °C)
API-család
sodium chloride
gyártó/kereskedő neve
USP
elérhetőség
not available in (Sales restrictions may apply)
pH
6.7-7.3
mp
801 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Additionally used to make standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis using Liquid chromatography in conjunction with Conductivity with a suppression detector according to United States Pharmacopeia (USP) Monographs :
- Sodium Chloride tablets
- Sodium Chloride Inhalation Solution
- Sodium Chloride Ophthalmic Ointment
- Sodium Chloride Ophthalmic Solution
- Sodium Chloride Tablets for Solution
- SodiumFluoride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)