Fontos dokumentumok
204439
Sodium chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 865 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As an aqueous electrolyte in batteries.
- To detect trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)