Fontos dokumentumok
71387
Sodium chloride
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
format
neat
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a contamination-proof glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to SRMs from NIST
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.