Fontos dokumentumok
58698-U
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Paraméterek
500 psi max. pressure
H × külső átmérő × belső átmérő
50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Általános leírás
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)