Fontos dokumentumok
S0817
Sodium chloride solution
0.85%
Szinonimák:
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
0.83-0.86% NaCl
0.85%
sűrűség
1.000 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
A módosított Lowry-féle fehérjemeghatározási eljárás szabványosítása.
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.