Fontos dokumentumok
71386
Sodium chloride solution
BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Szinonimák:
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Forma
liquid
koncentráció
~5 M in H2O
technika/technikák
DNA extraction: suitable
LAMP: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.378
pH
5.0-7.0 (25 °C)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.186 g/mL (5 M in water)
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
genomic analysis
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- polyethylene glycol (PEG) buffer for the purification of double-tagged products
- NT2 buffer for the preparation of antibody-coated Protein A Sepharose (PAS) beads and immunoprecipitation of ribonucleoproteins (RNPs)
- chilled lysis buffer for the isolation of single nuclei from mice kidney
Tulajdonságok és előnyök
- Geologically stable
- Suitable for purification, precipitation, and crystallization
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?