S6546
Sodium chloride solution
5 M
Szinonimák:
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
koncentráció
5 M
sűrűség
1.190 g/cm3
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in serum free media for CA3 pyramidal neuron layer preparation
- in the preparation of oligonucleotides (ODNs) annealing buffer
- in the preparation of phosphate buffered saline and in phosphatase methylesterase-1 (PME-1) inhibition and counterscreen assay buffers
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.