Fontos dokumentumok
71643
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 0.5 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?