Fontos dokumentumok
450006
Sodium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Minőségi szint
termékcsalád
AnhydroBeads™
Teszt
99.999% trace metals basis
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)