Fontos dokumentumok
S6191
Sodium chloride
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Teszt
≥99% (titration)
form
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
idegen aktivitás
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1