Fontos dokumentumok
S1679
Sodium chloride
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Minőségi szint
gőznyomás
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Teszt
99.0-100.5%
Forma
solid
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
veszteség
≤0.5% loss on drying
pH
7
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Na and K Intake from Lunches Served in a Japanese Company Cafeteria and the Estimated Improvement in the Dietary Na/K Ratio Using Low-Na/K Seasonings and Dairy to Prevent Hypertension.: This study investigates sodium and potassium intake from company cafeteria meals and explores the effectiveness of low-sodium and potassium-rich seasonings in improving dietary balance to reduce hypertension risk (Okuda et al., 2024).
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)