S5150
Sodium chloride solution
5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Szinonimák:
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
5 M in H2O
technika/technikák
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
<1.0 EU/mL Endotoxin level
<16 cfu/mL Bioburden
pH
6.0-8.0
sűrűség
1.190 g/cm3
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
kation nyomok
K: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
alkalmasság
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
agriculture
agriculture
idegen aktivitás
DNAse, Exonuclease; RNAse; NICKase, Endonuclease; Protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Protocols
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit