Fontos dokumentumok
09945
N-Butyryl-DL-homoserine lactone
≥96.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Butanamide
Teszt
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
white to faint beige
SMILES string
CCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFFNZZXXTGXBOG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3