Fontos dokumentumok
68224
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Szinonimák:
N-Lauroyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]dodecanamide, C12-HSL
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3