Fontos dokumentumok
53727
N-(3-Hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)dodecanamide
Teszt
≥97% (HPLC)
összetétel
carbon, 63.5-64.9%
nitrogen, 4.4-4.9%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h13-14,18H,2-12H2,1H3,(H,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGTXFFYJJNWEPV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3