Merck
SML3427
Sigma-Aldrich
C4-HSL
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)butyramide, BHL, N-Butanoyl-L-homoserine lactone, N-Butyrylhomoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]butanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(N[C@@H]1C(OCC1)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFFNZZXXTGXBOG-LURJTMIESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
C4-HSL (N-butyryl-L-Homoserine lactone) is a quorum-sensing signaling molecule produced by Pseudomonas aeruginosa. C4-HSL induces expression of the virulence genes lasB and rhlA in P. aeruginosa when used at a concentration of 10 µM. C4-HSL exhibits antibacterial activity against MDR S. aureus isolates but had no effect on A. baumannii.
Quorum-sensing signaling molecule produced by Pseudomonas aeruginosa
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y Jiang et al.
Molecular microbiology, 28(1), 193-203 (1998-05-21)
In Pseudomonas aeruginosa, synthesis of the quorum-sensing signal molecules N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL) and N-hexanoyl-L-homoserine lactone (HHL) requires the Luxl homologue Rhll(Vsml). By using thin-layer chromatography in conjunction with high-performance liquid chromatography (HPLC) and mass spectrometry, we show that purified Rhll