Fontos dokumentumok
51086
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]heptanamide, C7-HSL
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
szín
white
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCC)=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTMZLSDESAOPSZ-VIFPVBQESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?