Fontos dokumentumok
17247
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
N-Lauroyl-DL-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to faint beige
mp
114-117 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?