Fontos dokumentumok
K3255
N-(β-Ketocaproyl)-DL-homoserine lactone
analytical standard
Szinonimák:
N-(3-Oxohexanoyl)-DL-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmasság
suitable for manufacturing use
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRYOXRMDHALAFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)