Fontos dokumentumok
10940
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-Capryloyl-DL-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
szín
white to faintly beige
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKEJEOJPJVRHMQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3