Fontos dokumentumok
17248
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Decanamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
mp
111-114 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZWZKDULKILUPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)