Fontos dokumentumok
SML0747
Sigma-Aldrich
HHQ
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Heptyl-4-quinolone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H21NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.34
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H21NO/c1-2-3-4-5-6-9-13-12-16(18)14-10-7-8-11-15(14)17-13/h7-8,10-12H,2-6,9H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYRHHBXYXSYGHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
HHQ belongs to 2-alkyl-4-quinolone compounds, which are lipophilic and are slightly soluble in water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
HHQ or 2-Heptyl-4-quinolone is a modulator of swarm motility. HHQ can be converted to PQS (Pseudomonas quinolone signal) by the PqsH protein.
HHQ stimulates vesicle formation but not as much as PQS.
Egyéb megjegyzések
Light sensitive
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
The Pseudomonas aeruginosa 4-quinolone signal molecules HHQ and PQS play multifunctional roles in quorum sensing and iron entrapment.
Diggle S P, et al.
Chemistry & Biology, 14(1), 87-96 (2007)
Pseudomonas: Volume 6: Molecular Microbiology, Infection and Biodiversity. (2010)
Jennifer R Klaus et al.
Applied and environmental microbiology, 86(24) (2020-10-04)
The bacterium Burkholderia thailandensis produces an arsenal of secondary metabolites that have diverse structures and roles in the ecology of this soil-dwelling bacterium. In coculture experiments, B. thailandensis strain E264 secretes an antimicrobial that nearly eliminates another soil bacterium, Bacillus