Fontos dokumentumok
O9014
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
Szinonimák:
3-Oxo-N-[(3s)-2-Oxotetrahydrofuran-3-Yl]decanamide
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-(3-Oxodecanoyl)-L-homoserine lactone,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h12H,2-10H2,1H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYGIKEQVUKTKRR-LBPRGKRZSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3