Fontos dokumentumok
O1764
N-(3-Oxooctanoyl)-L-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Szinonimák:
3-oxo-C8-HSL, 3OC8-HSL, N-(β-Ketooctanoyl)-L-homoserine
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
241.28
technika/technikák
protein expression: suitable
szín
white
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXCMGCFNLNFLSH-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
It is a signaling molecule that is produced by Gram negative bacteria.
Alkalmazás
- to study the effects of pH, temperature, and salinity on extracellular polymeric substances (EPS) of Pseudomonas aeruginosa biofilm.
- as an AHL inducer to activate the quorum sensing pathways in Synechococcus elongatus.
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Substances of Pseudomonasaeruginosa Biofilm with
N-(3-Oxooxtanoyl)-L-Homoserine Lactone Addition