Fontos dokumentumok
K3007
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone
≥98%, detection, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(3-Oxohexanoyl)-L-homoserine lactone
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-(β-Ketocaproyl)-L-homoserine lactone, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRYOXRMDHALAFL-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)